Learn More
Thermo Scientific™ Scala DNA a intervallo bassissimo GeneRuler™
GREENER_CHOICE
Perform sizing and approximate quantification of small dsDNA fragments on agarose or polyacrylamide gels. Ideal for siRNA analysis.
83.00€ - 308.00€
Specifica
Concentrazione 6X
Gel Type Agarose
Label or Dye Xylene Cyanol FF, Bromophenol Blue, Orange G
Product Type DNA Ladder
Ready to Load No
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
10150750
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
SM1211
50 µg
83.00€
50µg
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
11823983
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
SM1212
5 x 50 μg
308.00€
pezzi 5
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
GeneRuler Ultra Low Range DNA Ladder is recommended for sizing and approximate quantification of a wide range of double-stranded DNA on agarose or polyacrylamide gels. It is ideal for denaturing polyacrylamide gel electrophoresis. The ladder is a mixture of chromatography-purified individual DNA fragments.
GeneRuler Ultra Low Range DNA Ladder can be labeled radioactively with T4 Polynucleotide Kinase.
Highlights
  • Ideal for both DNA sizing and approximate quantification
  • Ideal for non-denaturing polyacrylamide gel electrophoresis
  • Ideal for analysis of siRNA
  • Sharp bands
  • Bright reference bands (given in red)
  • Supplied with loading dye for sample DNA
Specifica
Specifica
6X
Xylene Cyanol FF, Bromophenol Blue, Orange G
No
Agarose Gels
GeneRuler
Agarose
DNA Ladder
10 to 300 bp
Sustainable packaging