Learn More
Thermo Scientific™ Lambda DNA/HindIII Marker
Perform sizing and approximate quantification of large double-stranded DNA fragments in agarose gels with this conventional marker composed of 8 sharp bands.
73.25€ - 290.00€
Specifica
Gel Type Agarose
Product Type DNA/Hind III Marker
Ready to Load No
Compatibilità gel Agarose Gels
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
11873943
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
SM0101
5 x 50 µg
73.25€
pezzi 5
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
11883943
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
SM0102
25 x 50 μg
290.00€
pezzi 25
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Lambda DNA/HindIII Marker is recommended for sizing of linear double-stranded large DNA fragments in agarose gels. Lambda DNA is digested to completion with the appropriate Thermo Scientitfic restriction enzyme(s) and purified and dissolved in storage buffer. DNA fragments contain various sticky ends depending on the restriction enzyme used for preparation of the marker.
The marker can be labeled radioactively with T4 Polynucleotide Kinase. Alternatively, and it can be labeled radioactively or non-radioactively with Klenow Fragment or Klenow Fragment, exo- with the fill-in reaction.
Highlights
  • Sizing and approximate quantification of large DNA fragments
  • Sharp bands
  • Supplied with loading dye for sample DNA
Specifica
Specifica
Agarose
DNA/Hind III Marker
No
Agarose Gels