Learn More
Thermo Scientific™ Acqua esente da nucleasi
Codice prodotto. p-4530622 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
30 mL
4 x 1.25 mL
Dimensione della confezione:
30mL
pezzi 4
Codice prodotto. 11893933
Marca: Thermo Scientific™ R0581
Optimize molecular biology applications with this deionized and 0.22μm membrane-filtered nuclease-free water.
Nuclease-free water is deionized and 0.22 μm membrane-filtered nuclease-free water. It is ideal for all .
Ideal for all molecular biology applications.
  • Free of endo-, exodeoxyribonucleases, ribonucleases and phosphatases
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
pH 7.6
Grado Biologia molecolare
Imballaggio Vial
Trattamenti Not DEPC-Treated
Quantità 4 x 1.25 mL