Learn More
Thermo Scientific™ pUC19 DNA/MspI (HpaII) Marker
GREENER_CHOICE
Perform sizing and approximate quantification of small linear double-stranded DNA fragments in agarose and non-denaturing polyacrylamide gels.
68.25€ - 270.00€
Specifica
Concentrazione 6X
Gel Type Agarose
Product Type DNA/MSPI (HPAII) Marker
Ready to Load No
Compatibilità gel Agarose Gels
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
10374680
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
SM0221
50 μg
68.25€
50µg
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11853953
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
SM0222
5 x 50 μg
270.00€
pezzi 5
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
pUC19 DNA/MspI (HpaII) Marker is recommended for sizing and approximate quantification of small linear double-stranded DNA fragments in agarose and non-denaturing polyacrylamide gels. pUC19 DNA is digested to completion with the appropriate Thermo Scientific restriction enzyme, then purified and dissolved in storage buffer. The DNA fragments contain blunt or sticky ends, depending on the restriction enzyme used for the markers preparation.
pUC19 DNA/MspI (HpaII) Marker, ready-to-use, is premixed with 6X DNA Loading Dye for direct loading onto agarose and polyacrylamide gels.
Highlights
  • Sizing and approximate quantification of small DNA fragments
  • Sharp bands 
  • Supplied with loading dye for sample DNA 
Specifica
Specifica
6X
DNA/MSPI (HPAII) Marker
Agarose Gels
pUC19 DNA/MspI (HpaII) Marker
Agarose
No
Sustainable packaging