Learn More
Thermo Scientific™ Scala RNA a intervallo basso RiboRuler 100-1000 bp
Sfoglia Tutto Thermo Scientific ProdottiDescrizione
RiboRuler Low Range RNA Ladder 100-1000 bp is a mixture of 7 chromatography purified single-stranded RNA transcripts (100-1000 bp long), produced from specific templates that contain a fragment of the pTZ19R polylinker and Lambda phage fragments.
Ladder is available in 1 mM EDTA, pH 6.0.
RiboRuler Low Range RNA Ladder is composed of chromatography-purified transcripts what makes them free from NTPs and RNA degradation products. The concentration of each RNA transcript is determined spectrophotometrically (see Photo for precise quantities). To minimize the possibility of contamination during the use the ladder is aliquotted in smaller volumes.
RiboRuler Low Range RNA Ladder is optimal for end-labeling using T4 Polynucleotide Kinase and is ideal for Northern blots.
Highlights
- Sharp bands of uniform intensity
- Easy-to-remember band sizes and quantities
- Approximate RNA quantification by predetermined concentration of ladder bands
- Supplied with 2X RNA Loading Dye
- Stable for 6 months at -20°C
Specifica
Specifica
| Content And Storage | • 5 x 20 μL RiboRuler Low Range RNA Ladder (in 1 mM EDTA, pH 6.0); sufficient for 50 uses • 1 mL RNA Loading Dye Store at -70°C or at -20°C (up to 6 months). |
| Concentrazione | 2X |
| Gel Type | Agarose |
| Label or Dye | Xylene Cyanol FF, Bromophenol Blue, Ethidium Bromide |
| Product Type | DNA Ladder |
| Intervallo dimensioni | 100 to 1000 bp |
| Linea di prodotti | RiboRuler |
| Quantità | 5 x 20 μL |
Sicurezza e movimentazione
- RiboRuler Low Range RNA Ladder
- Pericolo
- cancerogenicità Categoria 2
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- H351-Sospettato di provocare il cancro.
- H360-Può nuocere alla fertilità o al feto.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- P314-In caso di malessere, consultare un medico.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: Formamide