Learn More
Thermo Scientific™ RNasi I
Ribonuclease I (RNase I) is an endoribonuclease that hydrolyzes single-stranded RNA to nucleoside 3'-monophosphates.
114.00€ - 417.00€
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10568930
|
Thermo Scientific™
EN0601 |
1000U |
114.00€
1000 unità |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
10374290
|
Thermo Scientific™
EN0602 |
5000 U |
417.00€
5000 unità |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Ribonuclease I (RNase I), an endoribonuclease, preferentially hydrolyzes single-stranded RNA to nucleoside 3'-monophosphates via nucleoside 2', 3'-cyclic monophosphate intermediates.
The enzyme does not require any metal ions for activity.
Highlights
- Stable and active under a wide variety of reaction conditions
- Can be heat inactivated in 30 minutes at 100°C
Specifica
10 U/μL | |
RNase | |
RNase I |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.