Learn More
Ferric ammonium citrate, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11465461 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
Codice prodotto. 11465461
Marca: MP Biomedicals 0215804080
Identificatori chimici
CAS 1185-57-5
Formula molecolare C6H11FeNO7+3
Molecular Weight (g/mol) 264.999
InChI Key FRHBOQMZUOWXQL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ammonium ferric citrate, ferri seltz, ammonii ferri citras, ferric ammonium citrate, iron ammonium citrate, ammonium iron 3+ citrate, ammonium iron iii citrate, iron ammonium citrate, green, ferri-ammoniumcitrat, braunes, ferriseltz
PubChem CID 118984355
IUPAC Name azane;2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid;iron(3+)
SMILES C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O.N.[Fe+3]
Specifica
Materiale o nome chimico Ferric ammonium citrate
Colore Rust to Brown
Densità 7.87g/cm3 at 25°C
Quantità 100 g
Peso formulazione 265
Forma fisica Powder
compliance-icons
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P320-Trattamento specifico urgente (vedere su questa etichetta).
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: iron(III) ammonium citrate