Learn More
Ferric Sulfate, MP Biomedicals
Codice prodotto. 11415471
Click to view available options
Quantità:
250 g
500 g
Identificatori chimici
CAS 10028-22-5
Formula molecolare Fe2O12S3
Molecular Weight (g/mol) 399.858
InChI Key RUTXIHLAWFEWGM-UHFFFAOYSA-H
Sinonimo ferric sulfate, iron iii sulfate, iron persulfate, iron tersulfate, diiron tris sulphate, diiron trisulfate, ferric persulfate, ferric tersulfate, iron sesquisulfate, ferric sesquisulfate
PubChem CID 24826
ChEBI CHEBI:53438
IUPAC Name iron(3+);trisulfate
SMILES [O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Fe+3].[Fe+3]
Specifica
Materiale o nome chimico Ferric Sulfate
Quantità 500 g
Peso formulazione 399.9
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ferric Sulfate Hydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.