Learn More
Ferrocene, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11975791
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 102-54-5
Formula molecolare C10H10Fe
Molecular Weight (g/mol) 186.04
Numero MDL MFCD00001427
InChI Key DFRHTHSZMBROSH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ferrocene, bis cyclopentadienyl iron
PubChem CID 25199998
IUPAC Name cyclopenta-1,3-diene;iron
SMILES [Fe].c1cccc1.c1cccc1
Specifica
Materiale o nome chimico Ferrocene
Punto di fusione 173.0°C to 176.0°C
Colore Orange to Brown
Punti di ebollizione 249.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Plastic bottle
Quantità 2.5 kg
Informazioni di solubilità Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and benzene
Punto di sublimazione 0100.0°C
Peso formulazione 186.04
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ferrocene
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Solido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H228-Solido infiammabile.