Learn More
Ferroin indicator solution, Honeywell Fluka™
Redox Indicator, Reag. Ph. Eur., E0 in sulfuric acid 1 mol/l = +1,06 volt
61.80€ - 793.26€
Identificatori chimici
CAS | 14634-91-4 |
---|---|
Formula molecolare | C36H24FeN6O4S |
Molecular Weight (g/mol) | 692.53 |
Numero MDL | MFCD00036428 |
InChI Key | CIWXFRVOSDNDJZ-UHFFFAOYSA-L |
Sinonimo | ferroin, ferroin indicator solution, iron 2+ , tris 1,10-phenanthroline-.kappa.n1,.kappa.n10-, oc-6-11-, sulfate 1:1, ferroin sulfate, ferroin solution, 1,10-phenanthroline ferrous sulfate, tris 1,10-phenanthroline-n1,n10 iron sulphate, ferrous 1,10-phenanthroline sulfate, ferroin indicator solution, 25 mmol/l, iron 2+ , tris 1,10-phenanthroline-kappan1,kappan10-, oc-6-11-, sulfate 1:1 |
PubChem CID | 84567 |
SMILES | [Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O.C1=CN=C2C(C=CC3=CC=CN=C23)=C1.C1=CN=C2C(C=CC3=CC=CN=C23)=C1.C1=CN=C2C(C=CC3=CC=CN=C23)=C1 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15614240
|
Honeywell-Fluka
34531-100ML |
100 mL |
61.80€
100mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15624240
|
Honeywell-Fluka
34531-500ML |
500 mL |
224.26€
500mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15634240
|
Honeywell-Fluka
34531-6X100ML |
6 x 100 mL | |||||||
15644240
|
Honeywell-Fluka
34531-6X500ML |
6 x 500 mL | |||||||
Descrizione
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Identificatori chimici
14634-91-4 | |
692.53 | |
CIWXFRVOSDNDJZ-UHFFFAOYSA-L | |
84567 |
C36H24FeN6O4S | |
MFCD00036428 | |
ferroin, ferroin indicator solution, iron 2+ , tris 1,10-phenanthroline-.kappa.n1,.kappa.n10-, oc-6-11-, sulfate 1:1, ferroin sulfate, ferroin solution, 1,10-phenanthroline ferrous sulfate, tris 1,10-phenanthroline-n1,n10 iron sulphate, ferrous 1,10-phenanthroline sulfate, ferroin indicator solution, 25 mmol/l, iron 2+ , tris 1,10-phenanthroline-kappan1,kappan10-, oc-6-11-, sulfate 1:1 | |
[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O.C1=CN=C2C(C=CC3=CC=CN=C23)=C1.C1=CN=C2C(C=CC3=CC=CN=C23)=C1.C1=CN=C2C(C=CC3=CC=CN=C23)=C1 |
Specifica
Ferroin indicator solution | |
C36H24FeN6O4S | |
MFCD00036428 | |
ferroin, ferroin indicator solution, iron 2+ , tris 1,10-phenanthroline-.kappa.n1,.kappa.n10-, oc-6-11-, sulfate 1:1, ferroin sulfate, ferroin solution, 1,10-phenanthroline ferrous sulfate, tris 1,10-phenanthroline-n1,n10 iron sulphate, ferrous 1,10-phenanthroline sulfate, ferroin indicator solution, 25 mmol/l, iron 2+ , tris 1,10-phenanthroline-kappan1,kappan10-, oc-6-11-, sulfate 1:1 | |
[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O.C1=CN=C2C(C=CC3=CC=CN=C23)=C1.C1=CN=C2C(C=CC3=CC=CN=C23)=C1.C1=CN=C2C(C=CC3=CC=CN=C23)=C1 | |
692.53 | |
692.52g/mol |
14634-91-4 | |
[Fe(C12H8N2)3]SO4 | |
UN3082 | |
CIWXFRVOSDNDJZ-UHFFFAOYSA-L | |
iron(2+);1,10-phenanthroline;sulfate | |
84567 |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Informazioni supplementari
- Ferroin indicator solution
Categoria di pericolo
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
Indicazioni di pericolo
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: 1,10-Phenanthrolinemonohydrochloride monohydrate