Learn More
Corning™ Fetal Bovine Serum, Premium, New Zealand Origin
Collected at government registered facilities in New Zealand
1325.00€
Specifica
Content And Storage | -40°C to -10°C |
---|---|
Specie | Bovine |
Country of Origin | New Zealand |
Forma | Liquid |
Sterilità | Sterile |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Serum Treatment | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Serum Treatment | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
17162454
|
Corning™
35-098-CV |
500 mL | Gamma-irradiated |
1325.00€
635g |
Spedizione stimata: 09-12-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Descrizione
- Exported from the country of origin accompanied with a Veterinarian Health Certificate and imported under a USDA-APHIS issued import permit.
- True pooled and is triple 0.1 micron sterile filtered that passes sterility, mycoplasma, and 9CFR viral testing requirements.
- Validated process used to heat inactivate serum at 56°C ± 2°C for 30 minutes via bulk inactivation of entire lot in the pooling tank or individual bottles in a water bath.
Specifica
-40°C to -10°C | |
New Zealand | |
Sterile |
Bovine | |
Liquid | |
New Zealand Origin |