Learn More
Cytiva Fetal Bovine Serum (U.S.), Super Low IgG
Processed using protein G chromatography to reduce the levels to those required for monoclonal antibody production
175.00€ - 755.00€
Codice del prodotto | Marca | Calore inattivato | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Calore inattivato | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
16221122
|
Cytiva
SH30898.03IR25-40 |
No | 500 mL |
755.00€
500mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11547310
|
Cytiva
SH30898.02 |
No | 100 mL |
175.00€
100mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
12360143
|
Cytiva
SH30898.03IH |
Yes | 500 mL | ||||||
10329953
|
Cytiva
SH30898.03 |
No | 500 mL |
735.00€
500mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
Fetal bovine serum (FBS) has natural levels of IgG that are too high for some cell culture applications. Lots can be prescreened to find the lowest naturally occuring levels, but as a biological product, FBS is frequently in short supply. Even lots with naturally low IgG levels may still contain too much for some applications. Examples of typical IgG levels in bovine serum products can be found in the table below.
- Performance is equivalent to non-processed FBS
- Suitable for applications where low levels of specific antibody are required (e.g. propagation of bovine viruses, monoclonal antibody production)
Specifica
2 to 8°C |