Learn More
Cytiva Fetal Bovine Serum, US Characterized
Used for Cell culture, transfection.
Marca:  Cytiva SH30071.02HI
142.10 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21878" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 12359802
  • 171.00€ / 100mL
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Characterized FBS
  • Filtered through three sequential 100nm (0.1μm) pore sized rated filters
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Manufactured in cGMP (21 CFR 820) compliant and ISO9001 certified facilities
Characterized Fetal Bovine Serum, US Origin
Characterized
100 mL
Sequential Triple-filtered, 100 nm
Characterized
≤ 25 EU/mL
≤ 25 mg/dL
USDA Inspected
Sera should be stored at -10°C or lower. Once thawed, sera should be stored at 2° to 8°C.
United States
Fetal Bovine Serum
Sterile
Bovine Fetus
Heat Inactivated