Learn More
Sperian™ Semimaschere per filtraggio con valvola FFP1D
Highly comfortable and ergonomically designed single-use respirators with no restriction with regard to use. Sperian™ Honeywell™ Premium Disposable Respirators leverage the Willtech™ soft seal technology for an improved fit and exceptional comfort.
50.00€ - 92.00€
Specifica
Monouso | Single-use |
---|---|
With Exhalation Valve | Yes |
Senza lattice | Yes |
Materiale (maschera) | PES knit, PU foam, PU film |
Modello | FFP1D |
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11826960
|
Sperian™
1005582 |
Semimaschera di filtraggio monouso |
92.00€
pezzi 20 |
Spedizione stimata: 21-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11801781
|
Sperian™
1005608 |
Filtering Half Mask for Single Use, Flat fold |
50.00€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Shielded exhalation valve for improved protection and breathing comfort
- Hypoallergenic seal with absorption properties
- Preformed and colored nose bridge to save time
- Large internal volume to easily communicate and breathe
- No latex, no silicone, no PVC
- Protection and wearer acceptance guaranteed during periods of extended use
Specifica
Single-use | |
Yes | |
FFP1D | |
Yes |
Yes | |
PES knit, PU foam, PU film | |
Polypropylene-wrapped Galvanized wire |