Learn More
Maschera facciale monouso FFP2
Maschera facciale FFP2 per la protezione contro l’inalazione di goccioline e particelle. Disponibile senza valvola.
Brand: Roesner Mautby Meditrade ZH3161
Alert:
Compliance
This product complies with the essential requirements for health and safety as they are provided by the European Regulation (EU) 2016/425 for Personal Protective Equipment.
Description
- Maschera monouso FFP2 testata e certificata
- Senza valvola di espirazione
- Le fasce per la testa permettono una vestibilità più sicura, più stretta e confortevole
- Le fasce per la testa rendono più confortevole l'uso degli occhiali e permettono una buona compatibilità con vari prodotti di protezione degli occhi
Specifications
CE Approved, EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR | |
Sí | |
Face Piece: Polypropylene and Polyester; Head Band: Polyurethane and Polyester; Nosepiece: Metal | |
One Size | |
Non-sterile |
Fold flat particulate respirator | |
FFP2 NR | |
Particulate Respirator with Double Head Bands | |
No |