Learn More
Maschera facciale monouso FFP2
Maschera facciale FFP2 per la protezione contro l’inalazione di goccioline e particelle. Disponibile senza valvola.
Marca: Medicom M52014-WH
10.23 EUR valido fino al 2025-04-18
Usa il codice promo "24095" per avere il tuo prezzo promozionale.
Allerta:
Compliance
This product complies with the essential requirements for health and safety as they are provided by the European Regulation (EU) 2016/425 for Personal Protective Equipment.
Descrizione
- Maschera monouso FFP2 testata e certificata
- Senza valvola di espirazione
- Le fasce per la testa permettono una vestibilità più sicura, più stretta e confortevole
- Le fasce per la testa rendono più confortevole l'uso degli occhiali e permettono una buona compatibilità con vari prodotti di protezione degli occhi
Specifica
CE Approved, EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR | |
Sí | |
Face Piece: Polypropylene; Head Band: Synthetic Elastic; Nosepiece: Metal and Polypropylene | |
One Size | |
Bulk Packed |
Flat-fold | |
FFP2 NR | |
Particulate Respirator with Double Head Bands | |
No | |
Non-sterile |
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Outlet Corner
Use code 24095 to receive this promotion.Codice sconto: 24095Scade: 2025-04-15
Days
6Hours
7Minutes
28Seconds
16 -
Diversi produttori
Gear Up for Safety
Save up to 60% on gloves, apparel, and moreCodice sconto: 24131Scade: 2025-06-08
nuova offerta Shop Now