Learn More
New Source™ Maschera facciale monouso FFP2
Maschera facciale FFP2 per la protezione contro l’inalazione di goccioline e particelle. Disponibile con o senza valvola.
1.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | CE Approved, EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR D |
---|---|
Colore | White |
Design Type | Cup-shaped |
Monouso | Sì |
Materiale | Anti-bacterial cotton, non-woven fabric |
Descrizione
- Strati esterni in polipropilene
- A guscio
- 16669272 presenta una valvola di espirazione per maggiore comfort
- Compatibile con occhiali protettivi/occhiali e riduce l’appannamento con il design sagomato
- Lo stringinaso regolabile in morbida spugna ottimizza l’indossabilità per accrescere il comfort
- La tenuta assicura aderenza lungo i bordi
Specifica
CE Approved, EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR D | |
Cup-shaped | |
Anti-bacterial cotton, non-woven fabric | |
One Size | |
Protection Against Dusts and Mists in a Wide Variety of Industrial Applications and Other Hazardous Environments | |
Non-sterile |
White | |
Sì | |
Particulate Respirator with Double Head Bands | |
FFP2 | |
Yes |