Learn More
New Source™ Maschera facciale monouso FFP3
Maschera facciale FFP3 per la protezione contro l’inalazione di goccioline e particelle. Disponibile con o senza valvola.
Marca: New Source™ HY9330
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Strati esterni in polipropilene
- Pieghevole
- 16689272 presenta una valvola di espirazione per maggiore comfort
- Compatibile con occhiali protettivi/occhiali e riduce l’appannamento con il design sagomato
- Lo stringinaso regolabile in morbida schiuma ottimizza l’indossabilità per accrescere il comfort
- La tenuta assicura aderenza lungo i bordi
Specifica
CE Approved, EN 149:2001+A1:2009 FFP3 NR D | |
Flat-fold | |
Anti-bacterial cotton, non-woven fabric | |
One Size | |
FFP3 | |
Yes |
White | |
Sì | |
Particulate Respirator with Double Head Bands | |
No | |
Protection Against Dusts and Mists in a Wide Variety of Industrial Applications and Other Hazardous Environments | |
Non-sterile |