Learn More
FGF-23 Antibody (FGF23/132), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
330.00€ - 622.00€
Specifica
| Antigene | FGF-23 |
|---|---|
| Clone | FGF23/132 |
| Concentrazione | 0.2 mg/ml |
| Diluizione | Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL |
| Applicazioni | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
18682124
|
Novus Biologicals
NBP3-20358-20ug |
20 μg |
330.00€
20µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
18631564
|
Novus Biologicals
NBP3-20358-100ug |
100 μg |
622.00€
100µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
FGF-23 Monoclonal antibody specifically detects FGF-23 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)Specifica
| FGF-23 | |
| 0.2 mg/ml | |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Angiogenesis, Biologically Active Proteins, Cancer | |
| 10mM PBS with 0.05% BSA | |
| 8074 | |
| IgG | |
| Protein A or G purified |
| FGF23/132 | |
| Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| ADHR, FGF-23, fibroblast growth factor 23, HPDR2, HYPF, Phosphatonin, PHPTC, tumor-derived hypophosphatemia inducing factor, Tumor-derived hypophosphatemia-inducing factor | |
| Recombinant full-length human FGF-23 protein | |
| Primary | |
| Store at 4&drg;C. Do not freeze. |