Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Fiber Optic Flexible Light Guide
Fiber Optic Flexible Light Guide in a black metal-PVC jacketing.
204.00€ - 501.00€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Cold Light Source KL1600LED, KL2500LED or KL1500HAL |
---|---|
Materiale | Eco-friendly Puravis Glass Optical Fibers |
Codice del prodotto | Marca | Include | Diametro (sistema metrico) interno | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Include | Diametro (sistema metrico) interno | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
15743012
|
SCHOTT AG Lighting and Imaging™
155103 |
Single Lightguide | 8 mm | 1 m |
330.00€
1 unità |
Spedizione stimata: 11-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11736908
|
SCHOTT AG Lighting and Imaging™
155100 |
Single Lightguide | 5 mm | 1 m |
204.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11810963
|
SCHOTT AG Lighting and Imaging™
155204 |
Double Lightguide | 4.5 mm | 1 m |
348.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15753012
|
SCHOTT AG Lighting and Imaging™
155104 |
Single Lightguide | 9 mm | 1 m |
364.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15763012
|
SCHOTT AG Lighting and Imaging™
155205 |
Double Lightguide | 4.5 mm | 1.6 m |
432.00€
1 unità |
Spedizione stimata: 20-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15773012
|
SCHOTT AG Lighting and Imaging™
155206 |
Triple Lightguide | 4.5 mm | 1 m |
501.00€
1 unità |
Spedizione stimata: 11-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
SCHOTT Flexible Light Guides are highly bendable. In contrast to goosenecks, they allow a higher flexibility and need to be held.
- Light guide with eco-friendly Puravis fiber optics.
- Available in different lengths and diameters.
- Available with one, two or three branches.
- High white light transmission thanks to the use of SCHOTT PURAVIS™ fibers.
- High flexibility for different lighting, as well as remote illumination.
Specifica
Cold Light Source KL1600LED, KL2500LED or KL1500HAL | |
Eco-friendly Puravis Glass Optical Fibers |