Learn More
Thermo Scientific™ Fiberboard Box Dividers for Ultra-Low Temperature and Cryogenic Freezers
Divisori per scatole in fibra di legno per organizzare la conservazione delle fiale nei contenitori criogenici.
Marca: Thermo Scientific™ 820049
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.11000kg
Descrizione
Divisori per scatole in fibra di legno Thermo Scientific™ per ultracongelatori e congelatori criogenici per organizzare la conservazione delle fiale.
- Use with fiberboard storage boxes to divide box into grids for vial storage
- Box dividers for cold storage application available in 7 x 7 , 8 x 8, 9 x 9 or 10 x 10 grids
Specifica
49 (7 x 7 Grid) |