Learn More
Thermo Scientific™ Scatole per conservazione in fibra di legno (colorate)
Le scatole per conservazione in fibra di legno idrorepellenti Thermo Scientific™ consentono di riporre numerose fiale e provette e possono essere utilizzate anche in congelatori a bassissime temperature o criogenici.
Marca:  Thermo Scientific™ 1950881
52.25 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21942" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.71100kg
Codice prodotto. 15340401
  • 55.00€ / pezzi 12
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Le scatole per conservazione in fibra di legno idrorepellenti Thermo Scientific™ consentono di riporre numerose fiale e provette e possono essere utilizzate anche nei congelatori a bassissime temperature o criogenici. Disponibili in confezioni da 12, con possibilità di scelta tra giallo, rosa, rosso, blu, verde o colori multipli. Divisori a griglia venduti separatamente.
  • Sturdy, water-repellant fiberboard boxes with covers for sample storage
  • Available in 2 ″ high (5cm)
Ordering Information:
Available in packs of 12: choose from yellow, pink, red, blue, green or multi-colored. Grid dividers sold separately.
Specifica
Specifica
Water-repellant, fiberboard cryo box (2-inch)
Fiberboard
Cryo Storage Box
12/Pk., 12/Cs.
5 in.
5 in.
2 in.
0.5 kg
Giallo
Square
Ultra-Low Temperature Freezer
5 x 5 x 2 in. (12.7 x 12.7 x 5 cm)
12.7 cm
12.7 cm
5 cm