Learn More
Fisherbrand™ Rack per provette Delrin™, mezzo formato, 9 x 30 mm
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Blue
Green
Magenta
White
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Product Type | Rack per provette per analisi |
| Matrice | 3 x 3 |
| Autoclavabile | Sterilizzabile in autoclave |
| Colore | Magenta |
| Capacità | Tubes (15 to 50 mL), Tubes (30 mm) |
| Materiale | Poliossimetilene rinforzato con fibra di vetro |
| Posizioni | 9 |
| Forma | Teardrop Shaped Openings |
| Ripiani | 3 Tiers |
| Sovrapponibile | No |
| Vedi altri risultati |