Learn More
Thermo Scientific Chemicals Fibronectin CS1 Peptide
For cellular and molecular biology applications
44.92€ - 128.00€
Specifica
Metodo di purificazione HPLC
Content And Storage -30°C to -10°C
Formato Solid
Peso molecolare 872.96
Product Type Fibronectin CS1 Peptide
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15458029
Vedere i documenti
Thermo Scientific Chemicals
J66606.M^
1 mg
44.92€
1mg
15448029
Vedere i documenti
Thermo Scientific Chemicals
J66606.#0
5 mg
128.00€
5mg
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
HPLC
Solid
Fibronectin CS1 Peptide
Glu-Ile-Leu-Asp-Val-Pro-Ser-Thr
-30°C to -10°C
872.96
RUO - research use only