Learn More
Lenz Laborglasintrumente Filter Funnels
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
Marca:  Lenz Laborglasintrumente 07195470
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Codice prodotto. 10040431
  • 302.10€ / Pezzo
Spedizione stimata: 16-10-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Filter funnels
  • Material: borosilicate glass 3.3
Specifica
Specifica
1 L
320 mm
120 mm
Borosilicate Glass (3.3)
120 mm
4