Learn More
Lenz Laborglasintrumente Filter Funnels
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
Marca:  Lenz Laborglasintrumente 07195479
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Codice prodotto. 10111431
  • 910.54€ / Pezzo
Spedizione stimata: 07-10-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Filter funnels
  • Material: borosilicate glass 3.3
Specifica
Specifica
4 L
400 mm
4
Borosilicate Glass (3.3)
175 mm