Learn More
Lenz Laborglasintrumente Filter Funnels
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
Marca:  Lenz Laborglasintrumente 07195270
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Codice prodotto. 10214251
  • 235.32€ / Pezzo
Spedizione stimata: 25-09-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Filter funnels
  • Material: borosilicate glass 3.3
Specifica
Specifica
1 L
320 mm
120 mm
Borosilicate Glass (3.3)
120 mm
2