Learn More
Lenz Laborglasintrumente Filter Funnels
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
Marca:  Lenz Laborglasintrumente 07195140
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Codice prodotto. 10652282
  • 75.05€ / Pezzo
Spedizione stimata: 09-10-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Filter funnels
  • Material: borosilicate glass 3.3
Specifica
Specifica
125 mL
140 mm
1
Borosilicate Glass (3.3)
60 mm