Learn More
Contec™ Alcol filtrato: 70% IPA o etanolo denaturato miscelato con acqua purificata
Garantisce che la camera sterile sia priva di contaminazione e particolati in alcol, contenitori e confezioni.
Marca: Contec™ FBT170I
87.20 EUR valido fino al 2024-07-31
Usa il codice promo "21674" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : CAS : 7732-18-5 Peso : 4.80000kg Transport : UN number : 1219 Chem class : 3 Pack group : II
Descrizione
- Garantisce che l'alcol, il contenitore e la confezione siano privi di contaminazione e particolati
- Completamente privo di residui
- Impedisce la contaminazione del contenuto del flacone durante l'uso
- Non è necessario smaltire il prodotto inutilizzato per tutta la durata di conservazione
- I flaconi possono essere svuotati completamente eliminando gli sprechi
- Le gocce di grandi dimensioni riducono il rischio di inalazione e forniscono una buona copertura della superficie
- Sacchetto facile da aprire anche quando si indossano i guanti
- Facilita la disinfezione per trasferimento in camera sterile
- Filtrato a 0.2 micron, riempito e confezionato in camera sterile di grado C (di Classe ISO 7)
- Livello di endotossine: 0.25 EU /ml
- Non presenta denaturanti diversi da IPA
- Adatto per l'uso nelle aree di contatto con il prodotto
- Completamente privo di residui
- Impedisce la contaminazione del contenuto del flacone
- Facilita la disinfezione per trasferimento in aree di grado elevato
- Doppio involucro in polietilene a strappo lineare
Specifica
Alcool filtrato | |
Unscented | |
Incolore | |
Clear | |
70% isopropanolo | |
Limited-use | |
Yes | |
6 x 1 l |
Liquid Spray | |
Non-sterile | |
Not Autoclavable | |
Isopropanolo | |
Erogatore spray | |
Filtered | |
Sterilizza le superfici | |
1 l |
Sicurezza e movimentazione
- CONTEC 70% IPA 1L AND 5L
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
- P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.