Learn More
Kartell™ Essiccatore sotto vuoto e filtrazione
BIOPHARMA
Codice prodotto. p-8007238
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
2.15 l
4.35 l
9.2 l
Altezza (sistema metrico):
190 mm
230 mm
300 mm
Altezza (sistema metrico) interno:
135 mm
175 mm
225 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
150 mm
200 mm
250 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10365821
Marca: Kartell™ 0055000
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Possono essere evacuati a 1 bar, con perdite non superiori a 0.03 mbar in 24 ore. Gli essiccatori sotto vuoto e filtrazione Kartell™ sono antimplosione.
  • Il coperchio in policarbonato trasparente si sigilla sul gruppo di tenuta a O-ring in neoprene nella flangia della base in polipropilene
  • Vuoto iniziale stabilito con una lieve diffusione di grasso sull'O-ring
  • Vassoio rimovibile per agente essiccante
  • Con gruppo rubinetto di sfiato depressione/valvola di non ritorno
  • Lo speciale tappo scanalato nel gruppo consente all'aria di rientrare lentamente, quando richiesto, per non creare disturbi nel contenuto
Specifica
Materiale Polipropilene/policarbonato
Quantità 1 ciascuno
Volume (sistema metrico) 2.15 l
Altezza (sistema metrico) 190 mm
Altezza (sistema metrico) interno 135 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 150 mm