Learn More
Schneider Gerd™ Pinze da laboratorio con punta sottile smussata
Use these forceps for a variety of applications. Schneider Gerd™ Fine Blunt Tip Laboratory Forceps feature a grooved body for optimal grip.
5.30€ - 18.90€
Specifica
Product Type | Pinzette |
---|---|
Quantità (N. per custodia) | 1 ciascuno |
Tipo | Pinzette da laboratorio |
Codice del prodotto | Marca | Stile punta | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Stile punta | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10326504
|
Schneider Gerd™
8132 |
Smussato sottile | 130 mm |
5.30€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10480914
|
Schneider Gerd™
8142 |
Smussato sottile | 130 mm |
18.90€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10440914
|
Schneider Gerd™
8113 |
Smussato sottile | 145 mm |
6.40€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Fine Blunt Tip Laboratory Forceps
- Ideal for dissection and general lab applications
Specifica
Pinzette | |
1 ciascuno | |
Pinzette da laboratorio |