Learn More
Cole-Parmer™ Pennarelli con punta in fibra sottile
Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Colore:
Blu
Rosso
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Descrizione
- Fine-point fiber tip
- Quick-drying ink
- Writes on cold, wet surfaces
- Available in four different colors
Specifica
Specifica
| Colore | Blu |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per superfici in vetro, porcellana o metallo |
| Quantità | 10/conf. |