Learn More
Epredia™ Fine Pore Cassettes
For very small biopsy tissue samples, cassettes have a front-edge lid hinge with attached lids that are available in 12 different color varieties
340.00€
Specifica
Chiusura inclusa | Yes |
---|---|
Tipo di imballaggio | Loose Packed |
Quantità | 1000/Cs. |
Stile pori | Fine Pore |
Compatibilità con PrintMate | No |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16364086
|
Epredia™
B851735BE |
Beige |
340.00€
pezzi 1000 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16374086
|
Epredia™
B851735BL |
Blue |
340.00€
pezzi 1000 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16384086
|
Epredia™
B851735GN |
Green |
340.00€
pezzi 1000 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16394086
|
Epredia™
B851735GY |
Gray |
340.00€
pezzi 1000 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16304096
|
Epredia™
B851735LA |
Lavender |
340.00€
pezzi 1000 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16314096
|
Epredia™
B851735LG |
Light Green |
340.00€
pezzi 1000 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16324096
|
Epredia™
B851735LI |
Lilac |
340.00€
pezzi 1000 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16334096
|
Epredia™
B851735OR |
Orange |
340.00€
pezzi 1000 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16344096
|
Epredia™
B851735PK |
Pink |
340.00€
pezzi 1000 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16354096
|
Epredia™
B851735TN |
Tan |
340.00€
pezzi 1000 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16364096
|
Epredia™
B851735WH |
White |
340.00€
pezzi 1000 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16374096
|
Epredia™
B851735YW |
Yellow |
340.00€
pezzi 1000 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Printing
- Surface finish and reinforced print faces are engineered to optimize print quality
- Tube design is precisely engineered to reduce jamming and prevent downtime
Grossing, Processing and Embedding
- Cassette design and flow characteristics tested to ensure efficient reagent exchange
- Opening and closing forces adjusted for ease of use, while safeguarding valuable tissue samples
Sectioning
- Precision engineering for solid connection to microtomes
Archiving
- Cassette surface texture optimizes scannability for archiving
Specifica
Yes | |
1000/Cs. | |
No |
Loose Packed | |
Fine Pore | |
Cassette |