Learn More
Polyco Healthline Fine Touch 1-ply White C Fold Hand Towels
Codice prodotto. 30130274
Click to view available options
Colore:
White
Dimensione della confezione:
pezzi 2640
Codice prodotto. 30130274
Marca: Polyco Healthline PHTC1W
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
The Fine Touch 1 ply C fold towels are self presenting, ensuring a hygienic and a wasteless dispensing option.
  • 1 ply
  • C-Fold interleaved for efficient dispensing with minimum waste
  • Disposable product for easy and quick handling, increased hygiene and reduced risk of contamination
  • Embossed finish ensuring softness and great comfort
  • Available in Green and Blue
Specifica
Product Type Hand Towel
Lunghezza (sistema imperiale) 12.20 in.
Lunghezza (sistema metrico) 310 mm
Larghezza (sistema imperiale) 8.54 in.
Larghezza (sistema metrico) 217 mm
Materiale Paper
Autoclavabile Not Autoclavable
Colore White
Monouso Single-use
Strato 1-ply
Sterilità Non sterile