Learn More
Vetrini da microscopio in vetro con bordi molati
Codice prodotto. p-8000438
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico):
52 mm
Dimensioni (L x P):
76 x 52 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 50
Codice prodotto. 12302158
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Confezionati con tessuto per proteggere le superfici di vetro. I vetrini da microscopio in vetro con bordo finemente smerigliato Scientific Glass Labs™ sono ideali per l'uso con sezioni di grandi dimensioni.
With finely ground edges. Packed with tissue to protect glass surfaces. For use with large sections.
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) 76 mm
Larghezza (sistema metrico) 52 mm
Edges Finemente molato
Spessore (sistema metrico) 1.2 to 1.5 mm
Quantità Confezione da 50
Dimensioni (L x P) 76 x 52 mm