Learn More
Thermo Scientific™ Finnpipette™ F1 Variable Volume Single-Channel Pipettes
Codice prodotto. 11807401
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
μ
0.5 to 5 μL
1 to 10 mL
5 to 50 μL
Da 0.2 a 2 μl, micro
Da 0.5 a 5 ml
Da 10 a 100 μl
Da 2 a 20 μl
Da 2 a 20 μl, micro
Da 20 a 200 μl
Da 30 a 300 μl
da 5 a 50 μl
Colore:
Arancione
Blu
Giallo
Rosa
Rosso
Turchese
Verde
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11807401
Marca: Thermo Scientific™ 4641090
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Simplify volume adjustment with an easy set and forget lock mechanism, one of several convenient features of this ergonomic pipette.
Simplify volume adjustment with Thermo Scientific™ Finnpipette™ F1 Variable-Volume Pipettes, which include an easy set and forget lock mechanism that features an adjustable finger rest and proprietary soft touch tip ejection. An antimicrobial treatment protects the instrument against contamination.
Features:
  • Silver (Ag) ions create an antimicrobial surface that inhibits growth of bacteria, microbes, and fungus
  • “Set-and-forget” pipetting button enables easy volume adjustment
  • Pipetting button rotates freely when not in locking position
  • Finger rest can be adjusted 120° for optimal pipetting position
  • Light, smooth pipetting action enables better results over longer periods
  • Super blow-out piston with volumes of 50μL and below ensures delivery of micro-size drops
  • Proprietary soft-touch tip ejection minimizes forces needed for tip ejection
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Accuracy Da +/-1.5 a 0.6%
Punte compatibili Finntip Flex 300, 300
Descrizione Pipettatore a volume regolabile F1
Colore Arancione
Da utilizzare con FinnTip™: Flex 300, 300
Modello F1
Numero di canali 1
Product Line Finnpipette™ F1
Tipo Variable Volume Pipette
Volume (sistema metrico) Da 30 a 300 μl
Incrementi 1 µl
Precisione Da 0.6 a 0.2%
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.