Learn More
Thermo Scientific™ Finnpipette™ F1 Variable Volume Single-Channel Pipettes
Descrizione
Simplify volume adjustment with Thermo Scientific™ Finnpipette™ F1 Variable-Volume Pipettes, which include an easy set and forget lock mechanism that features an adjustable finger rest and proprietary soft touch tip ejection. An antimicrobial treatment protects the instrument against contamination.
- Silver (Ag) ions create an antimicrobial surface that inhibits growth of bacteria, microbes, and fungus
- “Set-and-forget” pipetting button enables easy volume adjustment
- Pipetting button rotates freely when not in locking position
- Finger rest can be adjusted 120° for optimal pipetting position
- Light, smooth pipetting action enables better results over longer periods
- Super blow-out piston with volumes of 50μL and below ensures delivery of micro-size drops
- Proprietary soft-touch tip ejection minimizes forces needed for tip ejection
Specifica
Specifica
| Accuracy | Da +/-3 a 0.8% |
| Punte compatibili | Finntip Flex 200, 250 universale, 300, 200 Ext. |
| Descrizione | Pipettatore a volume regolabile F1 |
| Colore | Giallo |
| Da utilizzare con | FinnTip™: Flex 200, 250 Universal, 300, 200 Extended |
| Modello | F1 |
| Numero di canali | 1 |
| Product Line | Finnpipette™ F1 |
| Tipo | Variable Volume Pipette |
| Volume (sistema metrico) | Da 10 a 100 μl |
| Vedi altri risultati |
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.