Learn More
Thermo Scientific™ Finnpipette™ F1 Multichannel Pipettes
Codice prodotto. 11817421
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
μ
Da 10 a 100 μl
Da 30 a 300 μl
da 5 a 50 μl
Numero di canali:
8
12
16
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11817421
Marca: Thermo Scientific™ 4661040
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Reduce the force needed to eject multiple tips with our innovative soft-touch tip ejection, one of many ergonomic features of these highly accurate and precise pipettes.
Reduce the force needed to eject multiple tips with our innovative soft-touch tip ejection, one of many ergonomic features of theThermo Scientific™ Finnpipette™ F1 Multichannel Pipette. As with the single-channel Finnpipette F1 pipettes, the AVG mechanism ensures a high level of accuracy and precision. In addition, in the low volume models the super blow-out function ensures accurate dispensing for even the lowest volumes.
  • Antimicrobial surface: Silver (Ag) ions create a surface that inhibits growth of bacteria, microbes, and fungus
  • Easy “set and forget” lock mechanism to adjust volume
  • Pipetting button rotates freely when not in locking position
  • Finger rest can be adjusted 120° for optimal pipetting position
  • Light, smooth pipetting action enables better results over longer pipetting periods
  • Super blow-out piston with volumes of 50μL and below ensures delivery of micro-size drops
  • Patented soft-touch tip ejection minimizes the force needed for tip ejection
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Accuracy Da +/-12 a 2.4%
Punte compatibili Finnitip Flex 10, 10, 50
Descrizione 12 canali
Colore Rosa
Da utilizzare con FinnTip™: Flex 10, 10, 50
Modello F1
Numero di canali 12
Product Line Finnpipette™ F1
Tipo Pipette
Volume (sistema metrico) μ
Incrementi 0.02 µl
Precisione Da 8 a 1.6%
Mostrar más Mostrar menos
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado