Learn More
Thermo Scientific™ Pipette monocanale a volume variabile Finnpipette ™F1
La nuova regolazione del volume migliorata è ora silenziosa e agevole, con blocco sicuro del volume per impedire accidentali variazioni del volume durante i cicli di pipettaggio.
368.65€ - 432.00€
Specifica
Descrizione | Finnpipette F1 |
---|---|
Numero di canali | 1 |
Tipo | Variable Volume Pipette |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Codice colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Codice colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15531885
![]() |
Thermo Scientific™
4641010N |
0.2 to 2 μL | Pink |
386.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
15541885
![]() |
Thermo Scientific™
4641020N |
0.5 to 5 μL | Pink |
428.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15551885
![]() |
Thermo Scientific™
4641030N |
μ | Pink |
386.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
15561885
![]() |
Thermo Scientific™
4641040N |
μ | Yellow |
386.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15571885
![]() |
Thermo Scientific™
4641050N |
2 to 20 μL | Turquoise |
402.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15581885
![]() |
Thermo Scientific™
4641060N |
2 to 20 μL | Yellow |
386.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15591885
![]() |
Thermo Scientific™
4641070N |
Da 10 a 100 μl | Yellow |
386.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
15501895
![]() |
Thermo Scientific™
4641080N |
Da 20 a 200 μl | Yellow |
368.65€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
15511895
![]() |
Thermo Scientific™
4641090N |
30 to 300 μL | Orange |
368.65€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15521895
![]() |
Thermo Scientific™
4641100N |
μ | Blue |
386.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
15531895
![]() |
Thermo Scientific™
4641110N |
Da 0.5 a 5 ml | Green |
385.82€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
15541895
![]() |
Thermo Scientific™
4641120N |
1 to 10 mL | Red |
385.82€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
15551895
![]() |
Thermo Scientific™
4641130N |
5 to 50 μL | Turquoise |
402.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15561895
![]() |
Thermo Scientific™
4641140N |
5 to 50 μL | Yellow |
432.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
La regolazione avanzata del volume sulle pipette a volume variabile Thermo Scientific™ Finnpipette™ F1 ora è silenziosa e senza sforzo con la manopola di regolazione antiscivolo per una presa più salda durante l'impostazione dei volumi. Il supporto per le dita regolabile e il design leggero garantiscono la massima comodità senza sacrificare le prestazioni.
Per decenni, i sistemi di pipettaggio Thermo Scientific Finnpipette hanno garantito produttività ed ergonomia senza pari in migliaia di laboratori e applicazioni in tutto il mondo.Finnpipette F1: Tutto ciò che si desidera per una pipetta di uso quotidiano
Design ergonomico
Il design leggero dell'impugnatura e la facilità di collegamento ed espulsione di stantuffo e puntale riducono il rischio di RSI
Regolazione silenziosa e senza sforzo del volume
Il nuovo meccanismo di regolazione del volume, silenzioso e più leggero, presenta forze ridotte del 50% rispetto ai modelli precedenti.
Blocco sicuro del volume
L'impostazione sicura del volume evita inopportune derive durante le operazioni. È sufficiente sollevare lo stantuffo per impostare il volume e premere per bloccarlo in posizione con il minimo sforzo.
Comodità regolabile
Supporto per le dita a 120° regolabile – progettato per il comfort di destrorsi e mancini – consente il rilassamento della mano durante i cicli di pipettaggio.
Erogazione potenziata
Un aumento del 150% del flusso d'aria garantisce un'erogazione efficiente dei microvolumi e previene gli effetti della capillarità nei modelli da 50 μl o inferiori.
Ampia gamma di puntali per pipette Finntip
I puntali Finntip sono progettati e realizzati espressamente per i modelli Finnpipette e garantiscono prestazioni ottimali, precisione e accuratezza.
Marchio CE
La pipetta Finnpipette F1 insieme ai puntali Finntip compatibili ha ottenuto il marchio CE in conformità con la direttiva IVD in Europa.
5 anni di garanzia
Dopo una comoda registrazione online. Le condizioni possono variare in base al paese.
Ulteriori informazioni sulla famiglia di prodotti Finnpipette >
Specifica
Finnpipette F1 | |
1 | |
Variable Volume Pipette |
Conformi alla direttiva IVD 98/79/CE, valida solo in Europa. Non idonee per la diagnostica in vitro in Nord America.