Learn More
Thermo Scientific™ Finnpipette™ F2 Variable Volume Pipettes
GREENER_CHOICE
Meet the challenges of highly demanding applications where robustness and durability are essential with the sleek, rugged design of these fully autoclavable pipettes.
Marca:  Thermo Scientific™ 4642120
227.50 EUR valido fino al 2025-06-30
Usa il codice promo "25076" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11729528
  • 415.00€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
Finntip 50 Micro, Filter 50 Micro
Autoclavable
1
Variable Volume Pipette
μ
Finnpipette F2
Turchese
Finnpipette™ F2
5 to 50 μL
Turquoise
Certificati
Vedi i prodotti accessori
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Finnpipette™ F2 Variable Volume Pipettes > Finnpipette™ F2 Pipette, Volume range: 5 to 50μL; Color Code: Turquoise; Compatible tips: Finntip 50μL; Unit Size: 1 piece