Learn More
Thermo Scientific™ Finntip™ Non-Filtered 384 Format Pipette Tips 20 μL
Ensure accurate, precise pipetting. Finntip™ Finntip 20 Pipette Tips are designed using our knowledge of liquid handling, with uniformly smooth, hydrophobic surfaces that prevent liquid retention.
Marca: Thermo Scientific™ 9400610
553.99 EUR valido fino al 2024-11-29
Usa il codice promo "21683" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Accurate, precise pipetting with 384-format volume 20 μL. Finntip™ Finntip 20 Pipette Tips are designed using our knowledge of liquid handling, with uniformly smooth, hydrophobic surfaces that prevent liquid retention.
- La superficie liscia e uniforme impedisce la ritenzione dei liquidi
- Intervallo del volume da 0.2 μl a 10 ml
- Disponibili sterili o non sterili
- Le opzioni di confezionamento includono rack, sacchetti, scatole, confezioni sfuse e pacchetti di ricarica
- Rack con codifica a colori per la corrispondenza con le pipette Finnpipette
- La codifica a colori si applica solo ai rack e alle confezione di ricarica
Nota:
Prodotti in conformità a ISO 9001, ISO 14001 e ISO 13485 (certificazione CE/IVD)
Specifica
Finntip 20, da 0.2 a 20 μl, 3.3 cm, porpora | |
Non-filtered | |
Viola | |
1.3 in. | |
Rack | |
Thermo Scientific Finnpipette 20 | |
Certified Quality |
20 μl | |
Non sterile | |
Finntip 20 | |
3.3 cm | |
Purple | |
FinnTip |