Learn More
Thermo Scientific™ Finntip™ Multistepper Pipette Tips
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-4525552
Click to view available options
Sterilità:
Non sterile
Sterile
Imballaggio:
10 x 96/Rack
400/Box
Dimensione della confezione:
pezzi 400
pezzi 960
Codice prodotto. 10033680
Marca: Thermo Scientific™ 9401300
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Perform positive displacement applications with these tips, which are effective for fragile cell suspensions and applications that require outstanding biological purity.
Perform applications that demand the utmost in biological purity; positive displacement applications; and pipetting fragile cell suspensions and macromolecules with Thermo Scientific™ Finntip™ Multistepper Pipette Tips and the Finnpipette Multistepper pipette. Available both as sterile and non-sterile.
Features:
  • For use with Thermo Scientific Finnpipette™ Multistepper Pipetter
  • Length: 8.8cm
  • Volume: 1500μL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Multistepper Finntip, 400/scatola, non sterili
Volume (sistema metrico) 1500 ml
Filtrato Non-filtered
Sterilità Non sterile
Colore Turchese
Lunghezza (sistema imperiale) 3.46 in.
Lunghezza (sistema metrico) 8.8 cm
Certificazione/Conformità ISO 9001, ISO 14001
Imballaggio 400/Box
Da utilizzare con (apparecchiatura) Thermo Scientific FinnTip Multistepper
Product Line Multistepper Finntip