Learn More
Thermo Scientific™ Finntip™ Pipette Tips
Descrizione
Per un pipettaggio preciso e accurato. I puntali per pipette Thermo Scientific™ Finntip™ vengono prodotti utilizzando materie prime di alta qualità e tecniche di stampaggio all'avanguardia. I puntali Finntip sono stati progettati utilizzando le nostre conoscenze in materia di manipolazione dei liquidi. I nostri impianti di produzione automatizzati e moderni e la nostra competenza ci consentono di produrre superfici uniformemente lisce e idrofobiche all'interno e all'esterno dei puntali, al fine di evitare la ritenzione dei liquidi.
- La superficie liscia e uniforme impedisce la ritenzione dei liquidi
- Range volumetrico da 0.2 μl a 10 ml
- Disponibili sterili o non sterili
- Opzioni di confezionamento con rack, sacchetti, scatole, sfuse e in ricariche
- Rack con codifica a colori per assicurare la corrispondenza con la Finnpipette compatibile
- La codifica a colori si applica solo a rack e confezione di ricarica
Nota:
realizzate a norma ISO 9001, ISO 14001 e ISO 13485 (certificazione CE/IVD)
Specifica
Specifica
| Descrizione | Finntip da 10 ml, 1-10 ml, 15.0 cm, rosso |
| Volume (sistema metrico) | 10 ml |
| Filtrato | Non-filtered |
| Sterilità | Non sterile |
| Colore | Rosso |
| Modello | Finntip 10 ml |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 6 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 15 cm |
| Formato | In rack |
| Codice colore | Rosso |
| Vedi altri risultati |
Periodo di garanzia limitato: Soggetti a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di massimo (90) novanta giorni. Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione. Conformi alla direttiva IVD 98/79/CE, valida solo in Europa. Non idonee per la diagnostica in vitro in Nord America.