Learn More
Thermo Scientific™ Puntali universali per pipette Finntip™
Descrizione
Per un pipettaggio preciso e accurato. I puntali per pipette Thermo Scientific™ Finntip™ vengono prodotti utilizzando materie prime di alta qualità e tecniche di stampaggio all'avanguardia. I puntali Finntip sono stati progettati utilizzando le nostre conoscenze in materia di manipolazione dei liquidi. I nostri impianti di produzione automatizzati e moderni e la nostra competenza ci consentono di produrre superfici uniformemente lisce e idrofobiche all'interno e all'esterno dei puntali, al fine di evitare la ritenzione dei liquidi.
- La superficie liscia e uniforme impedisce la ritenzione dei liquidi
- Intervallo volumi da 0,2 μl a 10 ml
- Disponibili sterili o non sterili
- Le opzioni di confezionamento includono rack, sacchetti, scatole, confezioni sfuse e pacchetti di ricarica
- Rack con codifica a colori per la corrispondenza con le pipette Finnpipette
- La codifica a colori si applica solo ai rack e alle confezione di ricarica
Nota:
Prodotto in conformità agli standard ISO 9001, ISO 14001 e ISO 13485 (certificazione CE/IVD)
Periodo di garanzia limitata: nell'ambito di tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita, il prodotto è coperto da garanzia per un periodo di novanta (90) giorni a partire dalla data di spedizione.
Specifica
Specifica
| Descrizione | Finntip 250 Universal, senza filtro, non sterili, scatola |
| Volume (sistema metrico) | 250 μl |
| Filtrato | Non-filtered |
| Sterilità | Non sterile |
| Colore | Giallo |
| Modello | Finntip 250 Universal |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 2in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 5,2 cm |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485 |
| Formato | Scatola |
| Vedi altri risultati |
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.