Learn More
Thermo Scientific™ Puntali universali per pipette Finntip™
Per un pipettaggio preciso e accurato. Questi puntali si avvalgono della nostra esperienza di manipolazione dei liquidi e sono caratterizzati da superfici uniformemente lisce e idrofobiche che impediscono il trattenimento dei liquidi.
Marca: Thermo Scientific™ 9400220
Descrizione
Per un pipettaggio preciso e accurato. I puntali per pipette Thermo Scientific™ Finntip™ vengono prodotti utilizzando materie prime di alta qualità e tecniche di stampaggio all'avanguardia. I puntali Finntip sono stati progettati utilizzando le nostre conoscenze in materia di manipolazione dei liquidi. I nostri impianti di produzione automatizzati e moderni e la nostra competenza ci consentono di produrre superfici uniformemente lisce e idrofobiche all'interno e all'esterno dei puntali, al fine di evitare la ritenzione dei liquidi.
Features:
- Smooth, uniform surface prevents liquid retention
- Volume range from 0.2μL to 10mL
- Available sterile or nonsterile
- Packaging options include racks, bags, boxes, bulk and refill packs
- Color-coded racks to match the compatible Finnpipette
- Color-coding only applies to rack and refill packaging
Note:
Manufactured according to ISO 9001, ISO 14001 and ISO 13485 (CE/IVD certified).
Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warrantied from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter.
Specifica
Finntip 250 Universal, da 0.5 a 250 μl, 5.2 cm, giallo | |
Non-filtered | |
Giallo | |
2 in. | |
Prodotti in conformità a ISO 9001, ISO 14001 e ISO 13485 (certificazione CE/IVD) | |
Universal Fit | |
Thermo Scientific™ Finnpipette™ 250 |
250 µl | |
Non sterile | |
Finntip 250 Universal | |
5.2 cm | |
Bulk | |
20,000 tips | |
FinnTip |
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.