Learn More
Thermo Scientific™ Finntip™ Wide Orifice Pipette Tips, 100-1000 μL, Tray
Eliminate cell fragmentation caused by mechanical shearing with Thermo Scientific™ Finntip™ Wide Orifice Pipette Tips, ideal for pipetting macromolecules.
Marca: Thermo Scientific™ 9405160
129.21 EUR valido fino al 2025-03-30
Usa il codice promo "24134" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Eliminate cell fragmentation caused by mechanical shearing with Thermo Scientific™ Finntip™ Wide Orifice Pipette Tips, ideal for pipetting macromolecules.
- Two different models cover volume range of 10-1000 μL
- Wide orifice tip; inside diameter of orifice is 1.1mm/1.8mm
- Color code: White
- Length: 5.3cm/7.2cm
Specifica
Finntip 1000 Wide, Non-Filtered, Non-sterile, Rack | |
Non-filtered | |
Finntip 1000 Wide | |
7.2cm | |
Rack | |
Thermo Scientific Finnpipette |
100 to 1000 μL | |
Non-sterile | |
2.8 in. | |
ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485 | |
10 x 96/Rack | |
FinnTip Wide Orifice |
Titolo del prodotto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido