Learn More
Thermo Scientific™ Finntip™ Wide Orifice Pipette Tips
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-4525583
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
250 μl
1000 μl
Sterilità:
Non sterile
Sterile
Formato:
BUlk
Bagged
In rack
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 400
pezzi 6500
pezzi 960
Codice prodotto. 11408499
Marca: Thermo Scientific™ 9405020
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Eliminate cell fragmentation caused by mechanical shearing with these wide orifice pipette tips, ideal for pipetting macromolecules.
Eliminate cell fragmentation caused by mechanical shearing with Thermo Scientific™ Finntip™ Wide Orifice Pipette Tips, ideal for pipetting macromolecules.
Features:
  • Two different models cover volume range of 10-1000 μL
  • Wide orifice tip; inside diameter of orifice is 1.1mm/1.8mm
  • Color code: White
  • Length: 5.3cm/7.2cm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione 10-250 ul; busta, 1000
Volume (sistema metrico) 250 μl
Filtrato Non-filtered
Sterilità Non sterile
Modello Finntip 250 largo
Lunghezza (sistema imperiale) 2in.
Lunghezza (sistema metrico) 5.3 cm
Formato Bagged
Imballaggio 1000/Bag
Codice colore Bianco
Da utilizzare con (apparecchiatura) Thermo Scientific Finnpipette 250
Product Line Orifizio largo Finntip
Fit for Purpose Certified Quality