Learn More
Duran FIOLAX test tubewithbeaded rim, 16 x 130mm .
Marca: Duran 261101602
40.66 EUR valido fino al 2024-08-30
Usa il codice promo "21715" per avere il tuo prezzo promozionale.
FIOLAX test tubewithbeaded rim, 16 x 130mm .
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg