Learn More
Duran X50 FIOLAX test tube with beaded rim, 25 x 150 mm .
Marca: Duran 261103303
41.56 EUR valido fino al 2024-08-30
Usa il codice promo "21715" per avere il tuo prezzo promozionale.
X50 FIOLAX test tube with beaded rim, 25 x 150 mm .
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.85000kg