Learn More
Cytiva Kit di sintesi di cDNA a singolo filamento
Codice prodotto. 10218334 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Quantità:
55 Reactions
Dimensione della confezione:
1 set
Codice prodotto. 10218334
Marca: Cytiva 27926101
Includes
Bulk first-strand cDNA reaction mixes (Cloned murine reverse transcriptase, RNase inhibitor, RNase/DNase-free BSA, dATP, dCTP, dGTP, and dTTP in aqueous buffer), mRNA standard, DTT solution, RNase-free water, pd(N)6 primer, and Not I-(dT)19 bifunctional primer
For synthesis of single-stranded cDNA from mRNA templates prior to amplification by PCR
  • Preassembled bulk reaction mixes save time and minimize potential for pipetting errors
  • Primers are not included in the preassembled reaction mixes, allowing use of a primer of choice
  • Two primers are included with the kit
    • pd(N)6 primer (random hexamer) is used to prepare libraries for screening with antibodies, to increase the representation of 5'-ends of mRNAs having significant secondary structure, or to copy mRNAs lacking a poly(A) tail
    • Not I-(dT)18 bifunctional primer can be used to prime selectively on mRNA having a poly(A) tail and can also be used as a PCR primer following first-strand synthesis
    • The Not I restriction site, located at the 5'-end of the primer, is particularly useful for subsequent directional cloning of cDNA and PCR products
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage -15°C to -30°C
Descrizione Designed to generate full-length first-strand cDNA from mRNA templates. Following first-strand cDNA synthesis, the sample can be used directly for in vitro amplification using PCR or for second-strand synthesis using the Gubler-Hoffman method.
Da utilizzare con (applicazione) Per la sintesi di cDNA a filamento singolo da modelli di mRNA prima dell'amplificazione tramite PCR
Include Miscele di reazione del primo filamento di cDNA in bulk, standard mRNA, soluzione DTT, acqua esente da RNasi, primer pd(N)6 e primer bifunzionale NotI-(dT)18
N. di reazioni 55
Product Type First-Strand cDNA Synthesis Kit
Quantità 55 Reactions
Identificativo prodotto
  • First-Strand cDNA Synthesis Kit, 55 reactions
Indicazioni di pericolo
  • EUH210-Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
Informazioni supplementari
  • UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 3% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.
  • UNKNOWN AQUATIC-Contiene il 25.5% di componenti di cui è ignoto il pericolo per l'ambiente acquatico.